Schläuche, PTFE
1,20 mm, 0,40 mm, 1,80 mm
Catalog # 228-4119
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Schlauch Außen-Ø:1,80 mm
- Schlauch Innen-Ø:1,20 mm
- Wandstärke:0,40 mm
- Seq:12