AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
0,50 mm, 0,25 mm, 1,00 mm
Catalog # 228-4108
Supplier:   Bohlender
Schläuche, PTFE
Catalog # 228-4108
Supplier:  Bohlender
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
0,50 mm, 0,25 mm, 1,00 mm
Price
2,90 €
Log in for availability
1 * 1 m
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Documents
Specifications
  • Schlauch Außen-Ø:
    1,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    0,50 mm
  • Wandstärke:
    0,25 mm
  • Seq:
    06