Schläuche, PTFE
0,20 mm, 0,10 mm, 0,40 mm
Artikelnr. 228-0732
Anbieter: Bohlender
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Spezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:0,40 mm
- Schlauch Innen-Ø:0,20 mm
- Wandstärke:0,10 mm
- Seq:01