AuftragsverfolgungKontakt
schaufel | Avantor
schaufel
1500 ml, 350 mm
Artikelnr. 231-0246
Anbieter:   BOCHEM
schaufel
Artikelnr. 231-0246
Anbieter:  BOCHEM
schaufel
schaufel
1500 ml, 350 mm
Preis
24,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Schaufel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Sehr gute Hitzebeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Für eine robuste Handhabung
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1500 ml
  • Länge:
    350 mm