AuftragsverfolgungKontakt
schaufel
1000 ml, 320 mm
Artikelnr. 231-0245
Anbieter:   BOCHEM
schaufel
Artikelnr. 231-0245
Anbieter:  BOCHEM
schaufel
schaufel
1000 ml, 320 mm
Preis
21,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Schaufel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Sehr gute Hitzebeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Für eine robuste Handhabung
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Länge:
    320 mm