AuftragsverfolgungKontakt
schaufel
schaufel
120 ml, 190 mm
Catalog # 231-0244
Supplier:   BOCHEM
schaufel
Catalog # 231-0244
Supplier:  BOCHEM
schaufel
schaufel
120 ml, 190 mm
Price
16,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Schaufel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Sehr gute Hitzebeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Für eine robuste Handhabung
Specifications
  • Kapazität:
    120 ml
  • Länge:
    190 mm