Dosen mit Deckel
80 mm, 20 mm
BOCH8761
: BOCHEM
Dressing jar either with flat or high shape, made of aluminium.
- Very good temperature resistance
- Good chemical resistance
- Lightweight
- Ext.Ø:80 mm
- Höhe:20 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.