AuftragsverfolgungKontakt
Schöpfkellen | Avantor
Schöpfkellen
1000 ml, 350 mm, 160 mm
Artikelnr. 231-1105
Anbieter:   BOCHEM
Schöpfkellen
Artikelnr. 231-1105
Anbieter:  BOCHEM
Schöpfkellen
Schöpfkellen
1000 ml, 350 mm, 160 mm
Preis
77,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch und elektrolytisch poliert.
  • Mit flachem Griff
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Spezifikationen
  • Ø:
    160 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Länge:
    350 mm