AuftragsverfolgungKontakt
Schöpfkellen
Schöpfkellen
620 ml, 345 mm, 140 mm
Artikelnr. 231-1104
Anbieter:   BOCHEM
Schöpfkellen
Artikelnr. 231-1104
Anbieter:  BOCHEM
Schöpfkellen
Schöpfkellen
620 ml, 345 mm, 140 mm
Preis
41,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch und elektrolytisch poliert.
  • Mit flachem Griff
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Spezifikationen
  • Ø:
    140 mm
  • Kapazität:
    620 ml
  • Länge:
    345 mm
  • Cat. No.:
    231-1104