Schöpfkellen
220 ml, 315 mm, 100 mm
Artikelnr. 231-1103
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch und elektrolytisch poliert.
- Mit flachem Griff
- Korrosionsbeständig
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Spezifikationen
- Ø:100 mm
- Kapazität:220 ml
- Länge:315 mm