AuftragsverfolgungKontakt
Schöpfkellen | Avantor
Schöpfkellen
200 ml, 315 mm, 90 mm
Artikelnr. 231-1102
Anbieter:   BOCHEM
Schöpfkellen
Artikelnr. 231-1102
Anbieter:  BOCHEM
Schöpfkellen
Schöpfkellen
200 ml, 315 mm, 90 mm
Preis
19,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch und elektrolytisch poliert.
  • Mit flachem Griff
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Spezifikationen
  • Ø:
    90 mm
  • Kapazität:
    200 ml
  • Länge:
    315 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.