Pulvertrichter
240 mm, 220 mm, 30 mm
Artikelnr. 221-1620
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10.
- Glatte Innenwände
- Robust und stabil
- Gute Chemikalienbeständigkeit, extrem hohe Temperaturbeständigkeit
Mit kurzem, breitem Stiel.
Spezifikationen
- Trichter A-Ø:240 mm
- Länge:220 mm
- Stiel A-Ø:30 mm