AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
200 mm, 180 mm, 30 mm
Artikelnr. 221-1619
Anbieter:   BOCHEM
Pulvertrichter
Artikelnr. 221-1619
Anbieter:  BOCHEM
Pulvertrichter
Pulvertrichter
200 mm, 180 mm, 30 mm
Preis
150,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10.
  • Glatte Innenwände
  • Robust und stabil
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, extrem hohe Temperaturbeständigkeit
Mit kurzem, breitem Stiel.
Spezifikationen
  • Trichter A-Ø:
    200 mm
  • Länge:
    180 mm
  • Stiel A-Ø:
    30 mm