Pulvertrichter
155 mm, 150 mm, 30 mm
221-1618
: BOCHEM
Edelstahl 18/10.
- Glatte Innenwände
- Robust und stabil
- Gute Chemikalienbeständigkeit, extrem hohe Temperaturbeständigkeit
Mit kurzem, breitem Stiel.
- Trichter A-Ø:155 mm
- Länge:150 mm
- Stiel A-Ø:30 mm