AuftragsverfolgungKontakt
Dosen mit Deckel | Avantor
Dosen mit Deckel
6000 ml, 200 mm, 200 mm
Artikelnr. BOCH8693
Anbieter:   BOCHEM
Dosen mit Deckel
Artikelnr. BOCH8693
Anbieter:  BOCHEM
Dosen mit Deckel
Dosen mit Deckel
6000 ml, 200 mm, 200 mm
Preis
130,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jar made of stainless steel, with knob lid.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    200 mm
  • Kapazität:
    6000 ml
  • Höhe:
    200 mm
  • Seq:
    06