Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher, graduiert | Avantor

Messbecher, graduiert

2000 ml, 170 mm, 130 mm
Artikelnr. BOCH8642
Anbieter:   BOCHEM
Messbecher, graduiert
Artikelnr. BOCH8642
Anbieter:  BOCHEM
Messbecher, graduiert
Messbecher, graduiert

2000 ml, 170 mm, 130 mm

Preis
261,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Edelstahl 18/10, mit Griff und Ausguss.

  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur schnellen, einfachen Reinigung

Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.

Dokumente

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    130 mm
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    170 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.