AuftragsverfolgungKontakt
Instrument trays | Avantor
Instrument trays
440×340×20 mm
Artikelnr. BOCH8486
Anbieter:   BOCHEM
Instrument trays
Artikelnr. BOCH8486
Anbieter:  BOCHEM
Instrument trays
Instrument trays
440×340×20 mm
Preis
99,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of 18/10 steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Sturdy
Dokumente
Spezifikationen
  • B×T×H:
    440×340×20 mm