Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Abdampfschalen, mit Rand
375×270×45 mm
Artikelnr. 216-0028
Anbieter:   BOCHEM
Abdampfschalen, mit Rand
Artikelnr. 216-0028
Anbieter:  BOCHEM
Abdampfschalen, mit Rand
Abdampfschalen, mit Rand
375×270×45 mm
Preis
45,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, ¹⁸/₁₀.
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mehrzweckschale für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
  • Seq:
    07
  • B×T×H:
    375×270×45 mm