AuftragsverfolgungKontakt
Abdampfschalen, mit Rand
Abdampfschalen, mit Rand
340×210×60 mm
Catalog # 216-0027
Supplier:   BOCHEM
Abdampfschalen, mit Rand
Catalog # 216-0027
Supplier:  BOCHEM
Abdampfschalen, mit Rand
Abdampfschalen, mit Rand
340×210×60 mm
Price
39,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, ¹⁸/₁₀.
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mehrzweckschale für eine Vielzahl von Anwendungen.
Specifications
  • Seq:
    06
  • B×T×H:
    340×210×60 mm