Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Abdampfschalen, mit Rand | Avantor
Abdampfschalen, mit Rand
310×200×45 mm
Artikelnr. 216-0026
Anbieter:   BOCHEM
Abdampfschalen, mit Rand
Artikelnr. 216-0026
Anbieter:  BOCHEM
Abdampfschalen, mit Rand
Abdampfschalen, mit Rand
310×200×45 mm
Preis
28,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, ¹⁸/₁₀.
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mehrzweckschale für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
  • Seq:
    04
  • B×T×H:
    310×200×45 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.