Abdampfschalen, mit Rand
240×160×50 mm
Artikelnr. 216-0025
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl, ¹⁸/₁₀.
- Korrosionsbeständig
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mehrzweckschale für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
- Seq:02
- B×T×H:240×160×50 mm