Abdampfschalen, mit Rand
220×155×40 mm
Catalog # 216-0024
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl, ¹⁸/₁₀.
- Korrosionsbeständig
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mehrzweckschale für eine Vielzahl von Anwendungen.
Specifications
- Seq:01
- B×T×H:220×155×40 mm