AuftragsverfolgungKontakt
Pots, laboratory, without lid | Avantor
Pots, laboratory, without lid
Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 6,5 l pots
Artikelnr. BOCH8373
Anbieter:   BOCHEM
Pots, laboratory, without lid
Artikelnr. BOCH8373
Anbieter:  BOCHEM
Pots, laboratory, without lid
Pots, laboratory, without lid
Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 6,5 l pots
Preis
35,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rounded corners for fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Multipurpose pots for a wide range of uses. This series is suitable for induction fields.
Bestellinformation: Lids to be ordered separately.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Lids for laboratory pots, stainless steel 18/10, for 6,5 l pots
  • Seq:
    12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.