Edelstahleimer
Deckel für graduierte Eimer 12 l, Edelstahl 18/10, Ø 300 mm
Artikelnr. 216-0232
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Eimer, Edelstahl 18/10.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
- Hohe Qualität, sehr Stabil
- Passende Deckel sind optional verfügbar
Für den Einsatz in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Deckel für graduierte Eimer 12 l, Edelstahl 18/10, Ø 300 mm
- Seq:10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.