AuftragsverfolgungKontakt
Edelstahleimer
Deckel für graduierte Eimer 10 l, Edelstahl 18/10, Ø 280 mm
Catalog # 216-0231
Supplier:   BOCHEM
Edelstahleimer
Catalog # 216-0231
Supplier:  BOCHEM
Edelstahleimer
Edelstahleimer
Deckel für graduierte Eimer 10 l, Edelstahl 18/10, Ø 280 mm
Price
41,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Eimer, Edelstahl 18/10.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
  • Hohe Qualität, sehr Stabil
  • Passende Deckel sind optional verfügbar
Für den Einsatz in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Deckel für graduierte Eimer 10 l, Edelstahl 18/10, Ø 280 mm
  • Seq:
    09