Edelstahleimer
15 L, 310 mm, 305 mm
Artikelnr. 216-0230
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Eimer, Edelstahl 18/10.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
- Hohe Qualität, sehr Stabil
- Passende Deckel sind optional verfügbar
Für den Einsatz in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
Spezifikationen
- Kapazität:15 L
- Höhe:305 mm
- Seq:08
- Ø ext.:310 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.