AuftragsverfolgungKontakt
Edelstahleimer
10 L, 280 mm, 235 mm
  216-0228
 :   BOCHEM
Edelstahleimer
  216-0228
 :  BOCHEM
Edelstahleimer
Edelstahleimer
10 L, 280 mm, 235 mm
107,00 €
1 * 1 ST
Eimer, Edelstahl 18/10.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
  • Hohe Qualität, sehr Stabil
  • Passende Deckel sind optional verfügbar
Für den Einsatz in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
  • Kapazität:
    10 L
  • Höhe:
    235 mm
  • Seq:
    06
  • Ø ext.:
    280 mm