Edelstahleimer
15 L, 310 mm, 305 mm
Artikelnr. 216-1602
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Eimer, Edelstahl 18/10.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
- Hohe Qualität, sehr Stabil
- Passende Deckel sind optional verfügbar
Für den Einsatz in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
Spezifikationen
- Kapazität:15 L
- Höhe:305 mm
- Seq:03
- Ø ext.:310 mm