Stativklemmen
100 mm
Artikelnr. 241-0401
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl
- Die Backen der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit einer Korkeinlage versehen
- Ohne Muffe zur Stativbefestigung
- Mit Flügelschrauben zum schnellen und leichten Fixieren
DIN 12894
Zertifizierung: DIN 12894
Spezifikationen
- Spannweite:100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.