Stativklemmen
80 mm
241-0400
: BOCHEM
Edelstahl
- Die Backen der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit einer Korkeinlage versehen
- Ohne Muffe zur Stativbefestigung
- Mit Flügelschrauben zum schnellen und leichten Fixieren
DIN 12894
: DIN 12894
- Spannweite:80 mm