Gittermuffen, 90°
13 mm, Edelstahl 18/10, antimagnetisch
Artikelnr. 241-7185
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Für Stäbe bis 13 mm.
- Winkel: 90°
- Mit Herzaugenschrauben
Spezifikationen
- Spannweite:13 mm
- Material:Edelstahl 18/10, antimagnetisch
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.