Double bossheads
Double bosshead, with heart screw M6/M8, 16,5 mm
Artikelnr. 241-3028
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Double bossheads made of stainless steel 18/10.
- For rods up to 16,5 mm
- Angle: 90°
- Available with heart screw M6/M8, socket screw M6/M8 or safety screw type 'heart' M8
Zertifizierung: DIN 12895
Spezifikationen
- Bezeichnung:Double bosshead, with heart screw M6/M8
- Für Stab Ø:16,5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



