AuftragsverfolgungKontakt
Retort rods, with M10 thread | Avantor
Retort rods, with M10 thread
12 mm, 600 mm, M10
Artikelnr. BOCH5111
Anbieter:   BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Artikelnr. BOCH5111
Anbieter:  BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread
12 mm, 600 mm, M10
Preis
17,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rods for stand bases
  • M10 thread
Spezifikationen
  • Ø:
    12 mm
  • Gewinde:
    M10
  • Länge:
    600 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.