Retort rods, with M10 thread
12 mm, 500 mm, M10
Artikelnr. BOCH5110
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- M10 thread
Spezifikationen
- Ø:12 mm
- Gewinde:M10
- Länge:500 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.