AuftragsverfolgungKontakt
Stand bases | Avantor
Stand bases
2,0 kg, 150×300×3 mm
Artikelnr. BOCH5002
Anbieter:   BOCHEM
Stand bases
Artikelnr. BOCH5002
Anbieter:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
2,0 kg, 150×300×3 mm
Preis
134,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stand bases made of stainless steel 18/10 with expanded, flat and heavy feet for stability.
  • With M 10 threaded hole (off-centre)
  • One adjustable foot
  • Anti-slip rubber protection
 : DIN 12892
Spezifikationen
  • B×T×H:
    150×300×3 mm
  • Gewicht:
    2,0 kg