AuftragsverfolgungKontakt
Wägeschaufeln
Wägeschaufeln
Wägeschaufel, konische Form, 250 mm, 65 mm
Artikelnr. BOCH3604
Anbieter:   BOCHEM
Wägeschaufeln
Artikelnr. BOCH3604
Anbieter:  BOCHEM
Wägeschaufeln
Wägeschaufeln
Wägeschaufel, konische Form, 250 mm, 65 mm
Preis
35,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These conical weighing scoops are made of 18/10 stainless steel.
Spezifikationen
  • Breite:
    65 mm
  • Bezeichnung:
    Wägeschaufel, konische Form
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    01