Wägeschaufeln
Wägeschaufel mit Knopf, 250 mm, 31 mm
Artikelnr. BOCH3603
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
These weighing scoops with knob are made made of 18/10 stainless steel. Available with or without green PTFE coating.
Spezifikationen
- Breite:31 mm
- Bezeichnung:Wägeschaufel mit Knopf
- Länge:250 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



