Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Wägeschaufeln

Wägeschaufel mit Knopf, 220 mm, 31 mm
Artikelnr. BOCH3601
Anbieter:   BOCHEM
Wägeschaufeln
Artikelnr. BOCH3601
Anbieter:  BOCHEM
Wägeschaufeln
Wägeschaufeln

Wägeschaufel mit Knopf, 220 mm, 31 mm

Preis
14,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These weighing scoops with knob are made made of 18/10 stainless steel. Available with or without green PTFE coating.

Spezifikationen
  • Breite:
    31 mm
  • Bezeichnung:
    Wägeschaufel mit Knopf
  • Länge:
    220 mm
  • Seq:
    02