Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Wägeschaufeln | Avantor

Wägeschaufeln

Wägeschaufel mit Knopf, 200 mm, 31 mm
Artikelnr. BOCH3600
Anbieter:   BOCHEM
Wägeschaufeln
Artikelnr. BOCH3600
Anbieter:  BOCHEM
Wägeschaufeln
Wägeschaufeln

Wägeschaufel mit Knopf, 200 mm, 31 mm

Preis
13,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These weighing scoops with knob are made made of 18/10 stainless steel. Available with or without green PTFE coating.

Spezifikationen
  • Breite:
    31 mm
  • Bezeichnung:
    Wägeschaufel mit Knopf
  • Länge:
    200 mm
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.