AuftragsverfolgungKontakt
Laborlöffel
Laborlöffel
280 mm, 85×70 mm
Catalog # 231-1215
Supplier:   BOCHEM
Laborlöffel
Catalog # 231-1215
Supplier:  BOCHEM
Laborlöffel
Laborlöffel
280 mm, 85×70 mm
Price
17,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Specifications
  • Länge:
    280 mm
  • Löffelmaße:
    85×70 mm