AuftragsverfolgungKontakt
Laborlöffel | Avantor
Laborlöffel
195 mm, 60×45 mm
Artikelnr. 231-1214
Anbieter:   BOCHEM
Laborlöffel
Artikelnr. 231-1214
Anbieter:  BOCHEM
Laborlöffel
Laborlöffel
195 mm, 60×45 mm
Preis
4,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
  • Länge:
    195 mm
  • Löffelmaße:
    60×45 mm