Laborlöffel
180 mm, 55×38 mm
231-1213
: BOCHEM
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
- Länge:180 mm
- Löffelmaße:55×38 mm