AuftragsverfolgungKontakt
Spatellöffel
Spatellöffel
120 mm, 35 mm, 10 mm, 30×22 mm
Catalog # 231-0184
Supplier:   BOCHEM
Spatellöffel
Catalog # 231-0184
Supplier:  BOCHEM
Spatellöffel
Spatellöffel
120 mm, 35 mm, 10 mm, 30×22 mm
Price
5,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universal-Löffel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Mit rundem Griff
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Specifications
  • Länge:
    120 mm
  • Klingenbreite:
    10 mm
  • Löffelmaße:
    30×22 mm
  • Spitzenlänge:
    35 mm