Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
Artikelnr. BOCH3446
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
Spezifikationen
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:15 mm
- Spitzenlänge:50 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.