AuftragsverfolgungKontakt
Apothekerlöffel
Apothekerlöffel
Standardlöffel, 150 mm, 20×10 mm
Artikelnr. BOCH3385
Anbieter:   BOCHEM
Apothekerlöffel
Artikelnr. BOCH3385
Anbieter:  BOCHEM
Apothekerlöffel
Apothekerlöffel
Standardlöffel, 150 mm, 20×10 mm
Preis
2,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Schmale Form mit extra langem, flachem Stiel
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Specifications
  • Bezeichnung:
    Standardlöffel
  • Länge:
    150 mm
  • Löffelmaße:
    20×10 mm