Apothekerlöffel
Standardlöffel, 150 mm, 30×15 mm
231-1282
: BOCHEM
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Schmale Form mit extra langem, flachem Stiel
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
- Bezeichnung:Standardlöffel
- Länge:150 mm
- Löffelmaße:30×15 mm