Apothekerlöffel
Löffel mit Loch, 200 mm, 30×26 mm
Artikelnr. 231-1281
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Schmale Form mit extra langem, flachem Stiel
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
- Bezeichnung:Löffel mit Loch
- Länge:200 mm
- Löffelmaße:30×26 mm