AuftragsverfolgungKontakt
Löffelspatel | Avantor
Löffelspatel
210 mm, 12×5 mm
Artikelnr. 231-1328
Anbieter:   BOCHEM
Löffelspatel
Artikelnr. 231-1328
Anbieter:  BOCHEM
Löffelspatel
Löffelspatel
210 mm, 12×5 mm
Preis
2,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, rostfrei. Vielseitig einsetzbarer Spatel.
  • Mit einem Löffel-Ende und einem Spatel-Ende
  • Mit rundem Stiel
  • Hohe Hitzebständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Schnell und leichte Reinigung
Dokumente
Spezifikationen
  • Länge:
    210 mm
  • Löffelmaße:
    12×5 mm