AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel | Avantor
Doppelspatel
400 mm, 100 mm, 16 mm
Artikelnr. 231-1038
Anbieter:   BOCHEM
Doppelspatel
Artikelnr. 231-1038
Anbieter:  BOCHEM
Doppelspatel
Doppelspatel
400 mm, 100 mm, 16 mm
Preis
7,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
  • Länge:
    400 mm
  • Seq:
    13
  • Klingenbreite:
    16 mm
  • Spitzenlänge:
    100 mm