AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel | Avantor
Doppelspatel
130 mm, 40 mm, 9 mm
Artikelnr. 231-1032
Anbieter:   BOCHEM
Doppelspatel
Artikelnr. 231-1032
Anbieter:  BOCHEM
Doppelspatel
Doppelspatel
130 mm, 40 mm, 9 mm
Preis
2,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
  • Länge:
    130 mm
  • Seq:
    01
  • Klingenbreite:
    9 mm
  • Spitzenlänge:
    40 mm